Läs mer
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-5-ylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-5-ylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1220696-32-1 |
| Molekylformel | C14 H18 B N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[D]oxazol-5-ylboronic acid, pinacol ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18BNO4/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)9-6-7-11-10(8-9)16(5)12(17)18-11/h6-8H,1-5H3 |
| LEDER | CN1C(=O)Oc2ccc(cc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3 |
| IUPAC-namn | 3-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzoxazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.108 |
| Formel vikt | 275.133 |