Läs mer
3-Methyl-2-oxobutanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16499316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16499316 100 mg
1 options
Produktkod. 16499316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW006057
MedChemExpress 3-Methyl-2-oxobutanoic acid is a precursor of pantothenic acid in Escherichia coli.
3-Methyl-2-oxobutanoic acid is a precursor of pantothenic acid in Escherichia coli.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-oxobutanoic acid
CAS 759-05-7
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H8O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (861.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)C(C(O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 116.12
Formel vikt 116.12
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid-Liquid Mixture
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism