Läs mer
3-Methyl-2-oxobutanoic acid, sodium salt, 98+%
Produktkod. 10743191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10743191 25 g Glasflaska 25g
10687753 1 g Glasflaska 1g
10154110 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10743191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 189720250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3715-29-5 | C5H7NaO3 | 138.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3715-29-5
Molekylformel C5H7NaO3
Molekylvikt (g/mol) 138.1
MDL-nummer MFCD00002581
InChI-nyckel WIQBZDCJCRFGKA-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-methyl-2-oxobutanoate, ketovaline sodium salt, unii-5om3h751iu, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt, 3-methyl-2-oxobutyric acid sodium salt, 2-ketoisovaleric acid sodium salt, sodium 3-methyl-2-oxobutyrate, 3-methyl-2-oxobutanoic acid sodium salt, sodium dimethylpyruvate, ketovaline sodium
PubChem CID 2724059
IUPAC-namn natrium;3-metyl-2-oxobutanoat
LEDER CC(C)C(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-oxobutanoic acid, sodium salt
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 227°C to 231°C
Färg Beige till gul eller vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCOCO2Na
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, 682
Formel vikt 138.1
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.