Läs mer
3-Methyl-2-oxobutyric Acid Calcium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-oxobutyric Acid Calcium Salt |
| CAS | 51828-94-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10H14CaO6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Calcium alpha-Ketoisovalerate, keto-Valine Calcium, alpha-Ketoisovaleric Acid Calcium Salt, alpha-Ketovaline Calcium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H8O3.Ca/c2*1-3(2)4(6)5(7)8;/h2*3H,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [Ca+2].CC(C)C(=O)C(=O)[O-].CC(C)C(=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | calcium;3-methyl-2-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.29 |
| Visa mer |