Läs mer
MedChemExpress 3-Methyl-2-oxovaleric acid
Produktkod. 16445566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16445566 100 mg
1 options
Produktkod. 16445566 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY113063
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress 3-Methyl-2-oxovaleric acid is a neurotoxin, an acidogen, and a metabotoxin, and also an abnormal metabolite that arises from the incomplete breakdown of branched-chain amino acids.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 130.14 g/mol
Frakt skick Room temperature
CAS 1460-34-0
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 130 mg/mL (998.92 mM∣Need ultrasonic)
Mål Endogenous Metabolite