Läs mer
3-Methyl-2-oxovaleric Acid-d8 Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30479132
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30479132 25 mg -
30472813 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32642425MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1795037-03-4
Molekylformel C6HD8NaO3
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Synonym 2-Oxo-3-methylpentanoic Acid-d8 Sodium Salt, 3-Methyl-2-oxopentanoic Acid-d8 Sodium Salt, Sodium 3-methyl-2-oxopentanoate-d8, Sodium 3-methyl-2-oxovalerate-d8, Sodium α-Keto-β-methylvalerate-d8
LEDER O=C(C(C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)O[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-oxovaleric Acid-d8 Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D2;
Procent renhet >95%