Läs mer
3-Methyl-2-oxovaleric Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 152.0449 |