Läs mer
3-Methyl-2-pentanone, 98+%
Produktkod. 11470441
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
11470441 50 g 50g
11460441 10 g 10g
11339469 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11470441 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19999.18
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 565-61-7 | C6H12O | 100.161 g/mol
3-Metyl-2-pentanon används som lösningsmedel och som mellanprodukt för syntes av läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Methyl-2-pentanon används som lösningsmedel och
som mellanprodukt för syntes av läkemedel.
Löslighet Lösligt i alkohol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 565-61-7
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00009336
InChI-nyckel UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
PubChem CID 11262
IUPAC-namn 3-metylpentan-2-on
LEDER CCC(C)C(=O)C
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-pentanone
Densitet 0.815
Kokpunkt 118°C to 119°C
Flampunkt 12°C (53°F)
Brytningsindex 1.4 00
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 635791
Löslighetsinformation Soluble in alcohol.
Formel vikt 100.16
Procent renhet ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.