Läs mer
3-Methyl-2-pentanone, 99%
Produktkod. 11924821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11924821 5 g Glasflaska 5g
11914821 1 g Glass bottle 1g
11934821 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11924821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127380050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 565-61-7 | C6H12O | 100.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 565-61-7
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
InChI-nyckel UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
PubChem CID 11262
IUPAC-namn 3-metylpentan-2-on
LEDER CCC(C)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-pentanone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 118.0°C (758.0 mmHg)
Flampunkt 12°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(CH3)COCH3
Brytningsindex 1.4002
Kvantitet 5 g
Beilstein 01,693
Formel vikt 100.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-2-pentanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.