Läs mer
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one, 98+%
Produktkod. 11433963
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11433963
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10253.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 108-26-9 | C4H6N2O | 98.105 g/mol
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one is used in the preparation of spirocyclic [indole-3,4'-pyrano[2,3-c]pyrazole] by reacting with isatins and malonitrile in the presence of sodium bromide as electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one is used in the preparation of spirocyclic [indole-3,4′-pyrano[2,3-c]pyrazole] by reacting with isatins and malonitrile in the presence of sodium bromide as electrolyte.
Solubility
Slightly soluble in ethanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-26-9
Molekylformel C4H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 98.105
MDL-nummer MFCD00020699
InChI-nyckel NHLAPJMCARJFOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 3-methyl-5-pyrazolone, 3-methyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl, 3-methyl-pyrazolon-5, 2-pyrazolin-5-one, 3-methyl, 3-methyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 5-methyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-3h-pyrazol-3-one, 3-methyl-pyrazolon-5 german
PubChem CID 7920
IUPAC-namn 3-methyl-1,4-dihydropyrazol-5-one
LEDER CC1=NNC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-pyrazolin-5-one
Smältpunkt 220°C to 224°C
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in ethanol.
Formel vikt 98.11
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.