Learn More
3-metyl-2-tiofenkarboxaldehyd, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde |
| CAS | 5834-16-2 |
| Molekylformel | C6H6OS |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Formyl-3-methylthiophene, 3-Methyl-2-formylthiophene, 3-Methylthiophene-2-aldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccsc1C=O |
| IUPAC-namn | 3-metyltiofen-2-karbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.18 |
| Formel vikt | 126.0139 |