Läs mer
3-metyl-2-tiofenkarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30474097
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30474097 25 g
1 options
Produktkod. 30474097 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33865025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS 5834-16-2
Molekylformel C6H6OS
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Formyl-3-methylthiophene, 3-Methyl-2-formylthiophene, 3-Methylthiophene-2-aldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3
LEDER Cc1ccsc1C=O
IUPAC-namn 3-metyltiofen-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 126.18
Formel vikt 126.0139