missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-3-azetidinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-3-azetidinecarboxylic Acid |
| CAS | 1213240-07-3 |
| Molekylformel | C5H9NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Azetidinecarboxylic Acid, 3-Methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c1-5(4(7)8)2-6-3-5/h6H,2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC1(CNC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-methylazetidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.13 |
| Formel vikt | 115.0633 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?