Läs mer
3-Methyl-3-buten-1-ol, 97%
Produktkod. 11329469
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329469 25 mL 25ml
11421007 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23398.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 763-32-6 | C5H10O | 86.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 763-32-6
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00002933
InChI-nyckel CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
PubChem CID 12988
ChEBI CHEBI:62898
IUPAC-namn 3-metylbut-3-en-1-ol
LEDER CC(=C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-3-buten-1-ol
Densitet 0.85
Kokpunkt 130°C to 133°C
Flampunkt 36°C (97°F)
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1987
Beilstein 1071239
Formel vikt 86.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.