Läs mer
3-metyl-3-buten-1-ol, 97 %
Produktkod. 10295910 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10295910 500 mL Glasflaska 500ml
10001710 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10295910 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156635000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1646.93 SEK
    1478.65 SEK / 500ml
    Save 168.28 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 763-32-6 | C5H10O | 86,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 763-32-6
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00002933
InChI-nyckel CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
PubChem CID 12988
ChEBI CHEBI:62898
IUPAC-namn 3-metylbut-3-en-1-ol
LEDER CC(=C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-3-buten-1-ol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 132 °C
Flampunkt 36 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=C(CH3)CH2CH2OH
Brytningsindex 1,4327 till 1,4347
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 170 g/L (20 c)
Formel vikt 86.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-3-buten-1-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.