missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-metyl-3-buten-1-ol, TRC

Produktkod. 30003452
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003452 25 mL
30138047 50 mL
30132700 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29426525ML
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 763-32-6
Molekylformel C5 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
Synonym 3-Buten-1-ol, 3-methyl-, 3-Methyl-3-buten-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol, 2-Methyl-4-hydroxy-1-butene, 3-Isopentenyl alcohol, 3-Methyl-3-butene-1-ol, 3-Methyl-3-butenol, 3-Methylenebutan-1-ol, 4-Hydroxy-2-methyl-1-butene, Isobutenylcarbinol, Isoprenol, Isopropenylethyl alcohol, Methallylcarbinol, NSC 122673
IUPAC-namn 3-methylbut-3-en-1-ol
LEDER CC(=C)CCO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyl-3-Buten-1-ol
Kvantitet 25 mL
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Formel vikt 86.0732
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.