Läs mer
3-metyl-3-buten-1-ol, TRC
Produktkod. 30138047
Change view
Kvantitet:
25 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138047 50 mL
30132700 100 mL
30003452 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138047 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29426550ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 763-32-6
Molekylformel C5 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
Synonym 3-Buten-1-ol, 3-methyl-, 3-Methyl-3-buten-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol, 2-Methyl-4-hydroxy-1-butene, 3-Isopentenyl alcohol, 3-Methyl-3-butene-1-ol, 3-Methyl-3-butenol, 3-Methylenebutan-1-ol, 4-Hydroxy-2-methyl-1-butene, Isobutenylcarbinol, Isoprenol, Isopropenylethyl alcohol, Methallylcarbinol, NSC 122673
IUPAC-namn 3-methylbut-3-en-1-ol
LEDER CC(=C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-3-Buten-1-ol
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Formel vikt 86.0732