missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methyl-3-buten-2-one (Stabilized in HQ) (~90%), TRC

Produktkod. 30466508
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466508 5 mL
30482925 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30466508 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3328555ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 814-78-8
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Synonym 2-Methyl-1-buten-3-one, 3-Methylene-2-butanone, Isopropenyl Methyl Ketone, Methyl Isopropenyl Ketone, NSC 24150, Propen-2-yl Methyl Ketone
IUPAC-namn 3-methylbut-3-en-2-one
LEDER CC(=C)C(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyl-3-buten-2-one
Kvantitet 5 mL
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-4(2)5(3)6/h1H2,2-3H3
Formel vikt 84.0575
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.