Läs mer
3-Methyl-3-hexanol, 99%
Produktkod. 11371637
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371637 5 g 5g
11381637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04625.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 597-96-6 | C7H16O | 116.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 597-96-6
Molekylformel C7H16O
Molekylvikt (g/mol) 116.204
MDL-nummer MFCD00021839
InChI-nyckel KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-pentanol, 3-methyl-hexanol-3, 3-methyl-hexanol-3 german, acmc-20an0r, 4-01-00-01749 beilstein handbook reference
PubChem CID 11708
IUPAC-namn 3-metylhexan-3-ol
LEDER CCCC(C)(CC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-3-hexanol
Densitet 0.823
Kokpunkt 143°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Brytningsindex 1.4235
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1719032
Formel vikt 116.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.