missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-3-(methylamino)butanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-3-(methylamino)butanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 89855-40-3 |
| Molekylformel | C7H15NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 3-methyl-3-(methylamino)butanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-7(2,8-3)5-6(9)10-4/h8H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | O=C(OC)CC(NC)(C)C |
| IUPAC-namn | methyl 3-methyl-3-(methylamino)butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vikt | 145.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?