Läs mer
3-[Metyl(3-metylbutyl)amino]propannitril, TRC
Produktkod. 30466158
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30466158 250 mg
1 options
Produktkod. 30466158 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM322550250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[Methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile
CAS 1019125-05-3
Molekylformel C9H18N2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18N2/c1-9(2)5-8-11(3)7-4-6-10/h9H,4-5,7-8H2,1-3H3
LEDER CC(C)CCN(C)CCC#N
IUPAC-namn 3-[metyl(3-metylbutyl)amino]propannitril
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Formel vikt 154.147