Läs mer
3-[Methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[Methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile |
| CAS | 1019125-05-3 |
| Molekylformel | C9H18N2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2/c1-9(2)5-8-11(3)7-4-6-10/h9H,4-5,7-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)CCN(C)CCC#N |
| IUPAC-namn | 3-[methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vikt | 154.147 |