Läs mer
3-Methyl-3-methyloxy-4-benzyloxy-butanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-3-methyloxy-4-benzyloxy-butanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1797024-70-4 |
| Molekylformel | C14H20O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Methyl-3-methyloxy-4-(phenylmethoxy)-butanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O4/c1-14(17-3,9-13(15)16-2)11-18-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-11H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(OC)CC(OC)(C)COCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-(benzyloxy)-3-methoxy-3-methylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.31 |
| Formel vikt | 252.14 |