Läs mer
3-metyl-3-oxetanemetanol, 97 %
Produktkod. 11329889
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329889 25 g 25g
11339889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25111.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3143-02-0 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
3-Metyl-3-oxetanmetanol har använts vid framställning av stjärnformad sampolymer bestående av en hypergrenad poly(3-metyl-3-oxetanmetanol) kärna och polytetrahydrofuranarmar, pyridyldisulfidfunktionaliserad cyklisk karbonatmonomer, som krävs för syntes av funktionell poly(ε -kaprolakton) innehållande vidhängande pyridyldisulfidgrupper ochδ -laktamer. Det används för att syntetisera oktahydroindolalkaloider ochγ -butenolider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Methyl-3-oxetanmetanol har använts vid framställningen av stjärnformad sampolymer bestående av en hypergrenad poly(3-methyl-3-oxetanmetanol) kärna och polytetrahydrofuranarmar, pyridyldisulfidfunktionaliserad cyklisk karbonatmonomer, som krävs för syntesen av funktionell poly(-caprol49); disulfidgrupper och δ-laktamer. Det används för att syntetisera oktahydroindolalkaloider ochγ -butenolider.
Löslighet Löslig i kloroform, metanol
.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3143-02-0
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00010273
InChI-nyckel NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol
PubChem CID 137837
IUPAC-namn (3-metyloxetan-3-yl)metanol
LEDER CC1(COC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-3-oxetanemethanol
Densitet 1.024
Kokpunkt 79°C to 80°C (40 mmHg)
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 25 g
Beilstein 102773
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,methanol.
Formel vikt 102.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.