Läs mer
3-metyl-3-(p-toluensulfonyloxymetyl)oxetan, 98 %
Produktkod. 15418646
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418646 5 g 5g
15428646 250 mg 250mg
15408646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64011.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 99314-44-0 | C12H16O4S | 256,316 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99314-44-0
Molekylformel C12H16O4S
Molekylvikt (g/mol) 256.316
MDL-nummer MFCD08275394
InChI-nyckel PZOQQSOZRVZCMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyloxetan-3-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 3-methyl-3-oxetanyl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 3-methyloxetan-3-yl methyl p-tosylate, 3-methyl-3-toluenesulfonyloxymethyl oxetane, 3-methyloxetan-3-yl methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, upcmld00wcrh3-139, 3-tosyloxymethyl-3-methyloxetane, 3-methyl-3-oxetanyl methyl p-tosylate, methyloxetanylmethylmethylbenzenesulfonate, 3-methyloxetan-3-yl methyl 4-toluenesulfonate
PubChem CID 5461213
IUPAC-namn (3-metyloxetan-3-yl)metyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2(COC2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-3-(p-toluenesulfonyloxymethyl)oxetane
Smältpunkt 50 °C till 51 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 4441465
Formel vikt 256.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.