Läs mer
3-Metyl-3-penten-2-one, 98 %
Produktkod. 11954831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11954831 10 g Glasflaska 10g
11944831 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11954831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438440100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 565-62-8 | C6H10O | 98,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 565-62-8
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.14
InChI-nyckel ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-methyl-3-penten-2-one, e-3-methylpent-3-en-2-one, e-3-methyl-3-penten-2-one, unii-jbr4o01db2, jbr4o01db2, 3-methyl-2-penten-4-one, 3-penten-2-one, 3-methyl, 3-methyl-3-pentene-2-one, 2-acetyl-2-butene, 3-methyl-4-oxopent-2-ene
PubChem CID 5364579
IUPAC-namn (E)-3-metylpent-3-en-2-on
LEDER CC=C(C)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-3-penten-2-one
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -70 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8750g/mL, 0.875
Kokpunkt 136 °C till 139 °C
Flampunkt 34 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH=C(CH3)COCH3
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 29,1 g/L (20 °C)
Formel vikt 98.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-3-penten-2-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.