missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 5441-04-3 |
| Molekylformel | C11H12O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | α,β-Epoxy-β-methyl-hydrocinnamic Acid Methyl Ester, 3-Methyl-3-phenyl-oxiranecarboxylic Acid Methyl Ester |
| LEDER | COC(=O)C1OC1(C)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vikt | 192.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?