missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-3-phenylamino-1-butyne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-3-phenylamino-1-butyne |
| CAS | 7471-09-2 |
| Molekylformel | C11H13N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Methyl-3-butyn-2-yl(phenyl)amine, N-(2-Methyl-3-butyn-2-yl)phenylamine, N-(1,1-Dimethyl-2-propyn-1-yl)benzenamine, NSC 403542 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N/c1-4-11(2,3)12-10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9,12H,2-3H3 |
| LEDER | CC(C)(Nc1ccccc1)C#C |
| IUPAC-namn | N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.23 |
| Formel vikt | 159.1048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?