missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-3-(phenylmethoxy)butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-3-(phenylmethoxy)butanoic Acid |
| CAS | 96556-32-0 |
| Molekylformel | C12H16O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-12(2,8-11(13)14)15-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC(CC(O)=O)(OCC1=CC=CC=C1)C |
| IUPAC-namn | 3-(benzyloxy)-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vikt | 208.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?