Läs mer
3-Methyl-3-(phenylmethoxy)butanoic Acid, TRC
Produktkod. 30469763
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30469763 250 mg
1 options
Produktkod. 30469763 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM226365250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-3-(phenylmethoxy)butanoic Acid
CAS 96556-32-0
Molekylformel C12H16O3
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-12(2,8-11(13)14)15-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
LEDER CC(CC(O)=O)(OCC1=CC=CC=C1)C
IUPAC-namn 3-(benzyloxy)-3-methylbutanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 208.25
Formel vikt 208.11