missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-2-butanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-2-butanone |
| CAS | 60283-66-1 |
| Molekylformel | C10H18O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O3/c1-8(11)10(2,3)13-9-6-4-5-7-12-9/h9H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(C(C)(C)OC1OCCCC1)C |
| IUPAC-namn | 3-methyl-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vikt | 186.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?