Läs mer
3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)-2-pyridinmetanol, TRC
Produktkod. 30469282
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30469282 5 g
1 options
Produktkod. 30469282 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3310505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
CAS 103577-66-8
Molekylformel C9 H10 F3 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
InChI formel InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3
LEDER Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F
IUPAC-namn [3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 221.1764
Formel vikt 221.0664