Läs mer
3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)-2-pyridinmetanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| CAS | 103577-66-8 |
| Molekylformel | C9 H10 F3 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3 |
| LEDER | Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | [3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.1764 |
| Formel vikt | 221.0664 |