Läs mer
[3-Metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metanol, Mikromol™
Produktkod. 17989674
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17989674 25 mg
1 options
Produktkod. 17989674 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0474.150025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
[3-Metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
CAS 103577-66-8
Analyt- eller komponentnamn [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 F3 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
InChI formel InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3
LEDER Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F
IUPAC-namn [3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 221.07
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 221,176 g/mol