missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl Acetate |
| CAS | 112525-75-4 |
| Molekylformel | C11 H12 F3 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinemethanol 2-Acetate, Lansoprazole Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12F3NO3/c1-7-9(5-17-8(2)16)15-4-3-10(7)18-6-11(12,13)14/h3-4H,5-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)OCc1nccc(OCC(F)(F)F)c1C |
| IUPAC-namn | [3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.213 |
| Formel vikt | 263.077 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?