Läs mer
3-Methyl-4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic Acid |
| CAS | 1038283-29-2 |
| Molekylformel | C11H12N2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-7-6-8(10(14)15)2-3-9(7)13-5-4-12-11(13)16/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,12,16)(H,14,15) |
| LEDER | Cc1cc(ccc1N2CCNC2=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-methyl-4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vikt | 220.0848 |