Läs mer
3-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic Anhydride |
| CAS | 5333-84-6 |
| Molekylformel | C9 H10 O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3a,4,7,7a-tetrahydro-4-methyl-1,3-Isobenzofurandione, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3-methyl- (6CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-3-methylphthalic anhydride, 3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, 3-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid anhydride, 3-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3-Methyl-Δ4-tetrahydrophthalic anhydride, 3-Methyltetrahydrophthalic anhydride, ECH 202, I-MTHFA, NSC 2352 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)12-8(6)10/h2-3,5-7H,4H2,1H3 |
| LEDER | CC1C=CCC2C1C(=O)OC2=O |
| IUPAC-namn | 4-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vikt | 166.063 |