Läs mer
3-metyl-4-isoxazolkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10433963
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10433963 250 mg 250mg
10443963 1 g 1g
10452644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10433963 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01252CB
Kemiska identifierare
CAS 17153-20-7
Molekylformel C5H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 127.099
InChI-nyckel YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
IUPAC-namn 3-metyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=NOC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 127.1
Procent renhet 97%