Läs mer
3-Metyl-4-(metyltio)fenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-4-(methylthio)phenol |
| CAS | 3120-74-9 |
| Molekylformel | C8H10OS |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-(Methylthio)-m-cresol, 3-Methyl-4-methylsulfanylphenol, 4-(Methylthio)-3-methylphenol, 4-Hydroxy-2-methylthioanisole, 4-Methylsulfanyl-3-methylphenol, MMTP, NSC 87560 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3 |
| LEDER | CSc1ccc(O)cc1C |
| IUPAC-namn | 3-metyl-4-metylsulfanylfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.23 |
| Formel vikt | 154.0452 |