Läs mer
3-Metyl-4-nitro-1H-pyrazol, 97 %
Produktkod. 15403997
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403997 5 g 5g
15413997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30860.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5334-39-4 | C4H5N3O2 | 127,10 g/mol
3-Methyl-4-nitropyrazole är en reaktant som används vid framställning av aminopyrazolderivat som potenta, selektiva och hjärnpenetrerande leucinrika repeterande kinas 2(LRRK2) småmolekylära hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Methyl-4-nitropyrazole är en reaktant som
används vid framställning av aminopyrazolderivat som potenta, selektiva och hjärnpenetrerande leucinrika repeterande kinas 2(LRRK2) små molekylhämmare.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5334-39-4
Molekylformel C4H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 127.10
MDL-nummer MFCD00037864
InChI-nyckel WTZYTQJELOHMMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitro-1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro pyrazole, 3-me-4-no2 pyrazole, 5-methyl-4-nitropyrazole, acmc-209l6a, ksc497o4j, 4-nitro-5-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitro-1h-pyrazole #
PubChem CID 79255
IUPAC-namn 5-metyl-4-nitro-lH-pyrazol
LEDER CC1=C(C=NN1)[N+]([O-])=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Smältpunkt 131 °C till 134 °C
Kokpunkt 325 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 127.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.