Läs mer
3-metyl-4-nitroanilin, 95 %
Produktkod. 11397896
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397896 5 g 5g
11307906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13112.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 611-05-2 | C7H8N2O2 | 152,153 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-05-2
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.153
MDL-nummer MFCD00091833
InChI-nyckel XPAYEWBTLKOEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-m-toluidine, benzenamine, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro-aniline, 3-methyl-4-nitro-phenylamine, 3-methyl-4-nitrophenylamine, 4-nitro-m-toluidin, 3-methyl4-nitroaniline, pubchem12456, 3-mehtyl-4-nitroanilin, 5-amino-2-nitrotoluene
PubChem CID 11898
IUPAC-namn 3-metyl-4-nitroanilin
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-nitroaniline
Smältpunkt 133 °C till 137 °C
Odör Kännetecken
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2660
Beilstein 2209112
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.