Läs mer
3-metyl-4-nitrobensamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11490568
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490568 5 g 5g
11480568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24691.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användningsområden
3-Methyl-4-nitrobenzamide används som syntetiska organiska mellanprodukter.
Löslighet Löslig i alkohol, lätt löslig i varmt
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99584-85-7
Molekylformel C8H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00031468
InChI-nyckel BCAAGQMIPKPDDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitro-benzamide, 3-methyl-4-nitro benzamide, #, benzamide, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid amide
PubChem CID 595900
IUPAC-namn 3-metyl-4-nitrobensamid
LEDER CC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-nitrobenzamide
Smältpunkt 158 °C till 160 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2264048
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, lätt löslig i varmt vatten.
Formel vikt 180.16
Procent renhet 97%