Läs mer
3-metyl-4-nitrobensenamin, TRC
Produktkod. 30474007
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30474007 500 mg
1 options
Produktkod. 30474007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM323580500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-nitrobenzeneamine
CAS 611-05-2
Molekylformel C7 H8 N2 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzenamine','3-methyl-4-nitro-, m-Toluidine','4-nitro- (8CI), 3-Methyl-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-3-methyl-4-nitrobenzene, 2-Methyl-4-aminonitrobenzene, 3-Methyl-4-nitroaniline, 3-Methyl-4-nitrophenylamine, 4-Nitro-3-methylaniline, 4-Nitro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrotoluene, 6-Nitro-3-aminotoluene, NSC 17041
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
LEDER Cc1cc(N)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-metyl-4-nitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0586