Läs mer
3-metyl-4-nitrobensendiazonium tetrafluoroborat, TRC
Produktkod. 30484303
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30484303 2.5 g
1 options
Produktkod. 30484303 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3236102.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 24964-88-3
Molekylformel C7H6BF4N3O2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6N3O2.BF4/c1-5-4-6(9-8)2-3-7(5)10(11)12;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1
LEDER Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+]#N.F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn 3-metyl-4-nitrobensendiazonium; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 250.94
Formel vikt 251.0489