Läs mer
3-metyl-4-nitrobensendiazonium tetrafluoroborat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 24964-88-3 |
| Molekylformel | C7H6BF4N3O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N3O2.BF4/c1-5-4-6(9-8)2-3-7(5)10(11)12;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1 |
| LEDER | Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+]#N.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-metyl-4-nitrobensendiazonium; Tetrafluororat |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.94 |
| Formel vikt | 251.0489 |