Läs mer
3-Methyl-4-nitrobenzhydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11423028
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423028 5 g 5g
11413028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18748.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72198-83-5
Molekylformel C8H9N3O3
Molekylvikt (g/mol) 195.18
MDL-nummer MFCD00220059
InChI-nyckel SMRIMKXHORAHJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitrobenzhydrazide, 3-methyl-4-nitrobenzene-1-carbohydrazide, benzoicacid, 3-methyl-4-nitro-, hydrazide, 2-methyl-1-nitrobenzene-4-carbohydrazide, acmc-20an0k, maybridge1_006277, 3-methyl-4-nitrobenzoylhydrazine
PubChem CID 3308571
IUPAC-namn 3-methyl-4-nitrobenzohydrazide
LEDER CC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-nitrobenzhydrazide
Smältpunkt 147°C to 149°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 195.18
Procent renhet 97%