Läs mer
3-metyl-4-nitrobenzonitril, 97 %
Produktkod. 11453684
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453684 5 g 5g
11443684 1 g 1g
11319469 10 g 10g
11463684 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11453684 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11301.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96784-54-2 | C8H6N2O2 | 162,148 g/mol
3-metyl-4-nitrobensonitril används för att framställa 4-amino-3-metyl-bensonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Methyl-4-nitrobenzonitrile används för att producera 4-amino-3-methyl-benzonitril.
Löslighet Olösligt
i vatten
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96784-54-2
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.148
MDL-nummer MFCD00017615
InChI-nyckel IHVNKSXTJZNBQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-methyl-4-nitro, 5-cyano-2-nitrotoluene, 3-methyl-4-nitro-benzonitrile, 3-methyl-4-nitrobenzenecarbonitrile, 4-nitro-m-tolunitrile, 4-cyano-2-methylnitrobenzene, ihvnksxtjznbqa-uhfffaoysa
PubChem CID 2801434
IUPAC-namn 3-metyl-4-nitrobensonitril
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C#N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
Smältpunkt 78°C to 84°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2443778
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.