Läs mer
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11964591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11964591
Marca: Thermo Scientific Acros 446460010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 67192-42-1
InChI-nyckel PCCXJSOGGOWRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitrobenzotrifluoride, 2-methyl-1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl-2-methyl-1-nitrobenzene, 2-methyl-1-nitro-4-trifluoromethyl-benzene, 3-methyl-4-nitrobenzotrifluoroide, 1-nitro-2-methyl-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-methyl-1-nitro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 144223
IUPAC-namn 2-methyl-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Kokpunkt 95.0°C (13.0 Torr)
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H6F3NO2
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 205.13
Formel vikt 205.13
Procent renhet 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato