Läs mer
3-Methyl-4-nitrobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-4-nitrobiphenyl |
| CAS | 69314-47-2 |
| Molekylformel | C13 H11 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO2/c1-10-9-12(7-8-13(10)14(15)16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1-nitro-4-phenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.23 |
| Formel vikt | 213.079 |