Läs mer
3-metyl-4-nitrofenol, 98 %
Description
3-Methyl-4-nitrofenol är en biokemikalie som används vid framställning av fosfortioamidatanaloger som antimalariamedel. 3-metyl-4-nitrofenol har anti-androgen aktivitet. PNMC hämmar signifikant basal och hCG-stimulerad testosteronproduktion hos råttor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-Methyl-4-nitrofenol är en biokemikalie som används vid framställning av fosforotioamidatanaloger som antimalariamedel. 3-metyl-4-nitrofenol har anti-androgen aktivitet. PNMC hämmar signifikant basal och hCG-stimulerad testosteronproduktion hos råttor.
Löslighet Lösligt i vatten
(1,34g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-4-nitrophenol |
| Smältpunkt | 126 °C till 130 °C |
| Odör | Fenolliknande |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1868105 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1,34 g/L). |
| Formel vikt | 153.14 |
| Procent renhet | 98% |
Safety and Handling
- 3-Methyl-4-nitrophenol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-4-nitrophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.